Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, >99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372448 1 kg 1kg
11382448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014498.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Sensible à l’air
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64°C-6H2O
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Sensibilité Air Sensitive
Aspect Green crystalline
Plage de pourcentage du dosage >99%
Densité 1.897
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02 (151.91 Anhydrous)
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) sulfate hepathydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) Sulfate heptahydrate