Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 64°C |
| Couleur | Bleu-vert |
| pH | 3 to 4 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Nom IUPAC | fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté |
| Poids de la formule | 278.01g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Tension de vapeur | 14.6mmHg at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate