Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352058 5 g 5g
11342058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012967.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64°C (in -6H2O)
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.897 g/mL
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02 (151.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..