Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, technique, Fisher Chemical
Code produit 10784371 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10784371 2 kg Récipient de poudre en plastique 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10784371 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/1154/61
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 64°C
CAS 7782-63-0
Couleur Bleu-vert
pH 3 to 4
Forme physique Solide
Quantité 2 kg
Formule moléculaire FeH14O11S
Numéro MDL MFCD00149719
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Poids de la formule 278.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 14.6mmHg at 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate