Learn More
Hydrate de sulfate de fer(II), Honeywell Fluka™
Code produit. 15681130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
6 pièces
Code produit. 15681130
Marque: Honeywell-Fluka 123531KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, exsicqué, 86,0 à 89,0 % de base de FeSO4
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-43-9
Formule moléculaire FeH2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.916
Numéro MDL MFCD00149722
Clé InChI XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous sulfate monohydrate, iron 2+ sulfate monohydrate, ferrous sulfate hydrate, iron sulfate monohydrate, unii-rib00980vw, iron ii sulfate, monohydrate, iron ii sulfate hydrate, sulfuric acid, iron 2+ salt 1:1 , monohydrate, feroritard, feromax
CID PubChem 62712
ChEBI CHEBI:75834
Nom IUPAC fer(2+);sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Ii) Sulfate Hydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
Quantité 1 kg
Formule linéaire FeSO4 · aq
Poids de la formule 151.91g/mol (anhydrous basis)
Qualité puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 86 to 89.0% FeSO4 basis