Learn More
Iron(II) Sulfide, 99.9%, For Trace Metals Basis, Honeywell™
Tous les produits Solstice Research Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) sulfide |
| CAS | 1317-37-9 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | FeS |
| Numéro MDL | MFCD00011013 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Synonyme | ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide |
| Clé InChI | GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [S--].[Fe++] |
| Nom IUPAC | sulfanilidène ferreux |
| Afficher plus |