Learn More
Sulfure de fer(II), 99,9 % (base de métaux à l’état de traces), -100 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582661 10 g Flacon en verre 10g
10209313 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315870100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-37-9
Formule moléculaire FeS
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
Numéro MDL MFCD00011013
Clé InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
CID PubChem 14828
Nom IUPAC sulfanilidène ferreux
SMILES [S--].[Fe++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfide
Point de fusion 1195.0°C
Note relative au nom -100 mesh
Couleur Noir à marron ou gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.84
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 4.8400g/mL
Formule linéaire FeS
Merck Index 15, 4085
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Poids de la formule 87.92
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces