Learn More
Sulfure de fer(II), bâtonnets fusionnés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10206580 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233300010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfide
Point de fusion 1195.0°C
Note relative au nom c.p., 60-67% Fe
CAS 1317-37-9
Couleur Noir-gris
Forme physique Bâtonnets
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.84
Densité 4.8400g/mL
Formule moléculaire FeS
Formule linéaire FeS
Numéro MDL MFCD00011013
Merck Index 15, 4085
Synonyme ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Clé InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
Nom IUPAC sulfanilidène ferreux
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
CID PubChem 14828
Poids de la formule 87.92
Pourcentage de pureté ∼25% (S)