Learn More
Sulfure de fer(II), tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443037 250 g 250g
11433037 1000 g 1000g
11453037 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15569.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Iron(II) sulfide is used as a pigment in hair dyes and ceramics, glasses and bottles, and paint, Also used in lubricants and anodes, as a hydrogen sulfide source, and to treat exhaust gases. And it is also used as resulphurizing agent in the production of carbon, alloy and stainless types of free cutting steels. It acts as an alloying agent to improve machine ability of steel castings which are used to manufacture various steel components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de fer(II) est utilisé comme pigment dans les colorants capillaires, les céramiques, les verres, les flacons et la peinture ; est également utilisé dans les lubrifiants et les anodes, comme source de sulfure d’hydrogène et pour traiter les gaz d’échappement. Il est également utilisé comme agent de resulfuration dans la production d’aciers de coupe libres en carbone, en alliage et en acier inox. Il fait office d’agent d’alliage pour renforcer la capacité de la machine des moulages en acier qui sont utilisés pour fabriquer divers composants en acier.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,0062 g/l), en acides avec évolution du sulfure d’hydrogène. Insoluble dans l’acide nitrique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles qu’un agent oxydant, des acides, l’air, l’eau et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-37-9
Formule moléculaire FeS
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
Numéro MDL MFCD00011013
Clé InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
CID PubChem 14828
SMILES [S--].[Fe++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfide
Point de fusion 1195°C
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 4.74
Merck Index 14,4058
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.0062g/L ),in acids with evolution of hydrogen sulfide. Insoluble in nitric acid.
Nom IUPAC sulfanylideneiron
Poids de la formule 87.91
Qualité Technique