Learn More
Sulfure de fer(III), technique, Fisher Chemical
Code produit 10060210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10060210 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10060210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/1170/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 1195°C
CAS 1317-37-9
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire FeS
Numéro MDL MFCD00011013
Synonyme ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Clé InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
Nom IUPAC sulfanilidène ferreux
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
CID PubChem 14828
Poids de la formule 87.92g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique