Learn More
Fer(III) 2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387367
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11387367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012534.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
Iron(III) 2,4-pentanedionate is used as a precatalyst and reagent in organic chemistry. It acts as a precursor for highly crystalline (Zn, Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films. It catalyzes the dimerization of isoprene to a mixture of 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene, ring-opening polymerization of 1,3-benzoxazine and catalyze the reaction of N-sulfonyl oxaziridines with olefins to form 1,3-oxazolidine products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-18-1
Formule moléculaire C15H21FeO6
Poids moléculaire (g/mol) 353.17
Numéro MDL MFCD00000020
Clé InChI AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonyme Iron(III) acetylacetonate; Tris(acetylacetonato)iron(III)
Nom IUPAC iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion ∼183°C (decomposition)
Couleur Rouge
Quantité 100 g
Beilstein 4157960
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 353.17
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) 2,4-pentanedionate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .