Learn More
Acétylacétonate de fer(III), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10540751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
Code produit. 10540751
Marque: Thermo Scientific Acros 119132500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 14024-18-1 | C15H21FeO6 | 353.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-18-1
Formule moléculaire C15H21FeO6
Poids moléculaire (g/mol) 353.17
Numéro MDL MFCD00000020
Clé InChI AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Synonyme 2, 4-Pentanedione, iron(III) derivative, Ferric acetylacetonate
Nom IUPAC iron(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Fe+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) acetylacetonate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 180.0°C to 183.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Fieser 04,268; 06,304; 13,211
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in acetone and chloroform,sparingly soluble in ether,40.1g/kg alcohol (20°C),535.4g/kg benzene (20°C)
Poids de la formule 353.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) acetylacetonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.