Learn More
Bromure de fer(III), 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10443545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10443545 25 g Flacon en verre 25g
10157133 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10443545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 384470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10031-26-2 | Br3Fe | 295.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-26-2
Formule moléculaire Br3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 295.56
Numéro MDL MFCD00016082
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) bromide
Point de fusion 200°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (Iodometry)
Formule linéaire FeBr3
Merck Index 15, 4045
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 295.56
Pourcentage de pureté ≥90%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.