Learn More
Bromure de fer(III), anhydre, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387408 5 g 5g
11377408 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031125.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-26-2
Le bromure de fer(III) est utilisé comme catalyseur d’acide de Lewis dans l’halogénation des composés aromatiques. Il est également utilisé dans la préparation du 2,5-dibromo-4-aryl-1,3-pentadiène en réagissant avec la bromhydrine homoallénique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-26-2
Numéro MDL MFCD00016082
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) bromide
Point de fusion (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Merck Index 14,4018
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether and alcohol.
Poids de la formule 295.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C