Learn More
Bromure de fer(III), anhydre, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11367408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031125.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10031-26-2 | FeBr{3} |
Le bromure de fer(III) est utilisé comme catalyseur d’acide de Lewis dans l’halogénation des composés aromatiques. Il est également utilisé dans la préparation du 2,5-dibromo-4-aryl-1,3-pentadiène en réagissant avec la bromhydrine homoallénique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion (decomposition)
CAS 10031-26-2
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Formule moléculaire FeBr{3}
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron bromide