Learn More
Bromure de fer(III), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) Bromide |
| CAS | 10031-26-2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | Br3Fe |
| Synonyme | Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
| Nom IUPAC | fer(3+);tribromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.56 |
| Poids de la formule | 292.69 |