Learn More
Chlorure de fer(III), 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10781631 1 kg Flacon en plastique 1kg
10467010 5 g Flacon en verre 5g
10052160 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11984181 10 kg Récipient en plastique 10kg
13488408 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10781631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169430010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride
Couleur Gris à noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Formule linéaire FeCl3
Fieser 01,392; 02,199; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 10,185; 11,237; 12,1; 13,133; 14,164; 16,167; 17,138
Merck Index 15,4046
Informations sur la solubilité Solubility in water: 480g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, ether and acetone, slightly soluble in cs2, practically insoluble in ethyl acetate
Poids de la formule 162.21
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.