Learn More
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301739 100 g 100g
11381729 10 g 10g
11361729 1 kg 1kg
11371729 5 kg 5kg
11391729 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11301739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012357.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7705-08-0 | Cl3Fe | 162.20 g/mol
Il est utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé. Le chlorure de fer (III) est utilisé comme catalyseur pour la réaction de l’éthylène avec le chlore, comme agent de lixiviation et comme réactif de séchage dans certaines réactions. C’est un agent oxydant doux qui transforme le chlorure de cuivre (I) en chlorure de cuivre (II). En tant qu’acide de Lewis modérément fort, il catalyse la chloration des composés aromatiques et les réactions de Friedel-Crafts. Avec l’iodure de sodium, il entraîne la réduction des azides organiques en amines correspondantes. Il est utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 316°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride
Point de fusion 306°C
Note relative au nom anhydrous
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black crystalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 2.9 g/cm3
Informations sur la solubilité Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Poids de la formule 162.21
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichlorure de fer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.