Learn More
Chlorure de fer(III) anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10407260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
250g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407260 250 g 250g
10224390 500 g 500g
10050170 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/1035/50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7705-08-0 | Formule moléculaire : Cl3Fe | Poids moléculaire : 162,20 g/mol
Chlorure de fer(III) anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifications
Couleur Gris
pH 2
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 hPa à 20 °C
Poids de la formule 162,21g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron (III) chloride anhydrous
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.