Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493337 500 g 500g
11403347 2500 g -
11413347 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16231.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.12€
    52.65€ / 500g
    Économisez 9.47€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
Le chlorure de fer(III) hexahydraté est utilisé pour préparer des phosphates de fer organiquement modélisés. Il est utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé. Il joue un rôle important dans la photogravure et la photographie comme agent de gravure. Il est utile comme mordant en teinture et en impression textile. Il est utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de fer(III) hexahydraté est utilisé pour préparer des phosphates de fer organiquement modélisés. Il est utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé. Il joue un rôle important dans la photogravure et la photographie comme agent de gravure. Il est utile comme mordant en teinture et en impression textile. Il est utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le glycérol, le méthanol, l’éther et l’acétone. Insoluble dans l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le sodium et les oxydes de sodium et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride hexahydrate
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 280°C à 285°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 37°C
pH 1,8
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.82
Formule linéaire FeCl3·6H2O
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4019
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Poids de la formule 270.30 (162.21 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride