Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ≥ 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsDescription
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 280°C to 285°C |
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 37°C |
| Couleur | Marron |
| pH | 1.8 (at 10.00g/L 25°C) |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | FeCl3 · 6H2O |
| Numéro UN | UN3260 |
| Poids de la formule | 270.3g/mol |
| Afficher plus |