Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ≥ 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit p-7120494 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15657860 100 g Flacon poly 100g
15677860 250 g Flacon poly 250g
15687860 500 g Flacon poly 500g
15667860 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15657860 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur F2877100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, morceaux, ≥ 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 280°C to 285°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 37°C
Couleur Marron
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forme physique Solid
Quantité 100 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 270.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Weak
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg (194°C)
Densité 2.8g/cu.cm at 20°C