Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 280.0°C to 285.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 37.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Orange |
| Forme physique | Poudre cristalline adhérente et morceaux |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 102% (Iodometry) |
| Formule linéaire | FeCl3·6H2O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P313-Consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride,Iron (III) chloridehexahydrate