Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ACS, 97,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351839 250 g 250g
11331839 25 g 25g
11341839 1 kg 1kg
11420290 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11351839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012497.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé pour préparer des phosphates de fer organiquement modélisés. Également utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure.Utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications :
  • Sert à préparer des phosphates de fer organiquement modélisés
  • Utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé.
  • Joue un rôle important dans la photogravure et la photographie comme agent de gravure.
  • Utilisé comme mordant en teinture et en impression textile.
  • Également utilisé dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride hexahydrate
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 280°C to 285°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) Chloride Hexahydrate
Point de fusion 37°C
Couleur Brun-jaune
Forme physique Grumeaux
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Yellow-Brown lump
Plage de pourcentage du dosage 97.0 to 102.0%
Densité 1.820 g/cm3
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Poids de la formule 270.30 (162.21 Anhydrous)
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate