Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, réactif ACS, Solstice
Code produit 15692330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15692330 500 g 500g
15602340 5 g 5g
15682330 100 g 100g
15612340 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15692330 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 236489500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    141.40€ / 500g
    Économisez 14.60€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, 97 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure d'hexahydrate de fer(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Forme physique Chunks
Quantité 500 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 270,3g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 1mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride-6-hydrate