Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydrate, puriss. p.a., Solstice
Code produit 15673300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673300 250 g 250g
15663300 1 kg 1kg
15693300 6 x 1 kg 6 pièces
15683300 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15673300 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31232250G
 Article restreint
Expédition estimée: 28-04-2027
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC trichlorure d'hexahydrate de fer(3+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 270,3g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité puriss. p.a.
Tension de vapeur 1mmHg (194 °C)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.