Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, TRC
Code produit 30008057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008057 100 g 100g
30006136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI774945100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3 Fe . 6 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 270.3
Synonyme Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
Nom IUPAC trichloroiron ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride hexahydrate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Poids de la formule 268.9049