Learn More
Chlorure de fer(III), solution à 4,5 %, Chem-Lab
Code produit 11917433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11917433 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11917433 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL07.0901.0100
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué selon la Pharmacopée européenne. 4(2.2.2) normes. Chlorure de fer(III), solution à 4,5 %, Chem-Lab Il s'agit d'une solution primaire jaune contenant 45 g de FeCl₃ ··6H₂O par litre. ±1 % HCl. Utilisé pour catalyser la réaction, dans les tests colorimétriques pour les phénols et le traitement de l’eau / des eaux usées.
Le chlorure de fer(III) hexahydraté est utilisé comme acide de Lewis pour catalyser les réactions et pour effectuer des tests colorimétriques pour les phénols et leurs dérivés. Il est utilisé comme agent clarifiant dans le traitement des eaux usées et de l’eau potable. Les autres utilisations du chlorure de fer(III) hexahydraté comprennent l’hydrométallurgie du chlorure et la détection des acides gamma-hydroxybutyriques et des acides salicyliques.
Specifications
Point de fusion 0 °C
CAS 10025-77-1
Couleur Jaune
pH <1
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire FeCl3 • 6H2O
Numéro MDL MFCD00149712
Synonyme Ferric chloride hexahydrate, Trichloroiron hexahydrate, Iron trichloride
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Nom IUPAC trichlorure d'hexahydrate de fer(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Poids de la formule 270,30g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4.5%
Odeur Inodore
Densité 1.01g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/sapone.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P313-Consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: iron(III) chloride,hydrochloric acid