Learn More
Solution de chlorure de fer(III), Purum, 45 % de base de FeCl3, Honeywell Fluka™
Code produit 15651120 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
2.50L
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15651120 4 x 2.5 L 4 pièces
15641120 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651120 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 123224X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum, 45 % de base de FeCl3
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride solution
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride solution
Note relative au nom Purum, 45% FeCl3 basis
% min. CAS ≥40.0000%
% max. CAS <60.0000%
Quantité 4 x 2.5 L
Notes de pourcentage du dosage FeCl3
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Numéro UN UN2582
Poids de la formule 162.2
Pourcentage de pureté 45%
Qualité purum
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.48 g/cm3