Learn More
Citrate de fer(III) hydraté, Fe(III) 16,5-20 % ; Fe(II) 5 % max., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494003 250 g 250g
11484003 50 g 50g
11474003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10276.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.70€
    44.65€ / 250g
    Économisez 9.05€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 334024-15-6 | C6H5FeO7 | 244.94 g/mol
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Source de fer utilisée dans les applications de culture cellulaire. Source de fer disponible sous une forme moins toxique que les sels de fer libre.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334024-15-6
Formule moléculaire C6H5FeO7
Poids moléculaire (g/mol) 244.94
Numéro MDL MFCD00149615
Clé InChI NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
CID PubChem 22178220
Nom IUPAC 2-hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate ; fer(3+) ; hydrate
SMILES [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron (III) citrate hydrate
Quantité 250 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 244.94 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5%