Learn More
Hydroxyde de fer(III), 20 % en H2O, dispersion de nanoparticules, faible pH, <5,0 nm pondéré en fonction du nombre d’APS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435085 100 g 100g
15445085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047241.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide is used in cosmetics, tattoo inks and aquarium water treatment. It is used as a pigment and as an adsorbent for removing lead from aquatic media. It acts as a catalyst for proteomics research. It is involved in the removal of toxic selenate and selenite ions from water systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20344-49-4
Formule moléculaire FeHO2
Poids moléculaire (g/mol) 88.851
Numéro MDL MFCD00064782
Clé InChI AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
CID PubChem 91502
Nom IUPAC hydroxy(oxo)fer
SMILES O[Fe]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) hydroxide
Note relative au nom 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Couleur Rouge à marron
pH 3.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Densité 1.20 g/mL
Formule linéaire FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 88.85
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..