Learn More
Hydroxyde de fer(III), phase alpha, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473127 250 g 250g
15463127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16267.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.78€
    68.65€ / 250g
    Économisez 12.13€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide, alpha-phase, is used as a catalyst for proteomics research. It is also used as a pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de fer(III), de phase alpha, est utilisé comme catalyseur dans la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20344-49-4
Formule moléculaire FeHO2
Poids moléculaire (g/mol) 88.851
Numéro MDL MFCD00064782
Clé InChI AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
CID PubChem 91502
Nom IUPAC hydroxy(oxo)fer
SMILES O[Fe]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) hydroxide
Note relative au nom alpha-phase
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Densité 4.1
Formule linéaire FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 88.85
Pourcentage de pureté ≥99%