Learn More
Nitrate de fer(III) nonahydraté, + de 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10596982 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10596982 500 g Flacon en plastique 500g
10301741 3 kg Bouteille en plastique 3kg
11994271 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10596982 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423715000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.55€
    73.65€ / 500g
    Économisez 13.90€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-61-8
Formule moléculaire FeH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
Numéro MDL MFCD00149708
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
CID PubChem 16211566
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 47.0°C
Couleur Gris à violet
Forme physique Poudre cristalline légèrement adhérente.
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.68
Tension de vapeur Negligible
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Informations sur la décomposition Decomposition Information: < 100°C
Densité 1.6800g/mL
Formule linéaire Fe(NO3)3·9H2O
Numéro UN 1466
Merck Index 15, 4054
Poids de la formule 404
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon..