Learn More
Nitrate de fer(III) non ahydraté, 99,9995 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492570 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436810250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) nitrate nonahydrate
Point de fusion 47.0°C
CAS 7782-61-8
Couleur Violet à blanc ou violet
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.68
Plage de pourcentage du dosage 13.5 to 14.2% (Fe) (Iodometry)
Densité 1.6800g/mL
Formule moléculaire FeH18N3O18
Formule linéaire Fe(NO3)3·9H2O
Numéro MDL MFCD00149708
Merck Index 15,4054
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
CID PubChem 16211566
Poids de la formule 404
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces