Learn More
Nitrate de fer(III) non ahydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) nitrate nonahydrate |
| Point de fusion | 47.0°C |
| Couleur | Violet |
| Forme physique | Poudre cristalline légèrement adhérente |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Iodometry) |
| Formule linéaire | Fe(NO3)3·9H2O |
| Merck Index | 15,4054 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone |
| Nom IUPAC | trinitrate de fer(3+) nonahydraté |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche