Learn More
Nitrate de fer(III) nonahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10675682 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10675682 1 kg 1kg
10171520 250 g 250g
10578230 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10675682 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/1075/60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7782-61-8 | Formule moléculaire : FeH18N3O18 | Poids moléculaire : 403,99 g/mol
Nitrate de fer(III) nonahydrate, certifié AR pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-61-8
Formule moléculaire FeH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
Numéro MDL MFCD00149708
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
CID PubChem 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 47 °C
Couleur Violet
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydraté
Poids de la formule 404g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate