Learn More
Nitrate fer(III) nonahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Nitrate fer(III) nonahydraté, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 47°C |
| Couleur | Violet |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Nom IUPAC | trinitrate de fer(3+) nonahydraté |
| Poids de la formule | 404g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate