Learn More
Nitrate de fer(III) nonahydraté, TRC
Code produit 30391361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391361 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77521510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Quantité 10 g
Formule moléculaire Fe(NO3)3 . 9H2O
Formule InChI InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC trinitrate de fer(3+) nonahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 404
Poids de la formule 403.9935