Learn More
Nitrate de fer(III) nonahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule moléculaire | Fe(NO3)3 . 9H2O |
| Formule InChI | InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | trinitrate de fer(3+) nonahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404 |
| Poids de la formule | 403.9935 |