Learn More
Oxyde de fer(III), 99,8 %, base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
Code produit 15654160 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15654160 50 g Flacon poly 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15654160 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 34300550G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pièces, 3-12 mm, 99,8 % de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide
Point de fusion 1565°C
CAS 1309-37-1
Couleur Rouge
pH 4 to 8 (at 50.00g/L)
Forme physique Solid
Quantité 50 g
Formule moléculaire Fe2O3
Numéro MDL MFCD00011008
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nom IUPAC trioxodiiron
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Poids de la formule 159.69g/mol
Pourcentage de pureté 99.8% (trace metals basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité ∽5g/cu.cm at 20°C