Learn More
Oxyde de fer(III), 99,999 %, (à base de métaux traces), mesh de -100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256250 10 g Flacon en verre 10g
10072550 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193260100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ferric oxide
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide
Point de fusion 1538.0°C
Couleur Marron à brun-rouge ou rouille
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.24
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Densité 5.2400g/mL
Formule linéaire Fe2O3
Fieser 17,158
Merck Index 15,4055
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 159.69
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces