Learn More
Oxyde de fer(III), cosmétique, Thermo Scientific Chemicals, NanoArc™
Code produit 15422067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422067 25 g 25g
11440870 100 g 100g
11450870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044895.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’oxyde de fer cosmétique Nanoarc est un matériau rouge-brun offrant des qualités cosmétiques uniques. La petite taille de particules résulte en un développement de couleurs fort associé à une forte translucidité offrant un aspect brillant unique.
NanoArc cosmetic iron oxide is an auburn material offering unique cosmetic qualities. The small particle size results in a strong color development combined with high translucency for a unique glowing look.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 30-60m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide, cosmetic
Point de fusion 1565°C
Note relative au nom Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 159.69
Odeur Odorless
Aspect Red-brown powder
Densité 5.24