Learn More
Oxyde de fer(III), pur, calciné, Fisher Chemical
Code produit. 10020190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10020190
Marque: Fisher Chemical I/1013/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuve en verre de 1kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 1538°C
CAS 1309-37-1
Couleur Rouge
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Fe2O3
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nom IUPAC trioxodiiron
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Poids de la formule 159.69g/mol
Conditionnement Cuve en verre