Learn More
Oxyde de fer(III), purifié, ≥95 %, Solstice
Code produit 16685733
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16685733 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16685733 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1234210KG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-03-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide
Point de fusion 1 565 °C
CAS 1309-37-1
Couleur Rouge
% max. CAS 1
pH 4 à 8
Quantité 10 kg
Formule moléculaire Fe2O3
Formule linéaire Fe2O3
Numéro MDL MFCD00011008
Synonyme Ferric oxide
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Nom IUPAC trioxodiiron
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Qualité Synthesis
Densité 5 g/cm3 (20 °C)