Learn More
Oxyde de fer(III), purifié, Solstice
Code produit 15641130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641130 6 x 250 g 6 pièces
15621130 250 g 250g
15611130 1 kg 1kg
15631130 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15641130 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 123426X250G
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Purifié, ≥ 95 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Oxide
Quantité 6 x 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 159.69
Pourcentage de pureté ≥ 95%
Qualité purifié