Learn More
Hydrate de perchlorate de fer(III), agrégats cristallins blanc cassé, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iron(III) perchlorate hydrate is used as a starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units that allow two coordination modes. It is also used as a catalyst for synthesis of fullerene-fused lactones, α-Carbonyl furans via one-pot cyclization, fullerodioxolanes via heterocyclization, dialylated indoles via double alkylation, aryl esters via oxidative esterification and as a chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution, as an oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) perchlorate hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 100 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 354.19 (Anhydrous) |
| Qualité | Réactif |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Iron(II) perchlorate hydrate
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .