Learn More
Pyrophosphate de fer(III), TRC
Code produit 30404707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77523550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) Pyrophosphate
CAS 10058-44-3
Quantité 50 g
Formule moléculaire Fe4(P2O7)3
Synonyme Ferric Pyrophosphate
Formule InChI InChI=1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
SMILES [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
Nom IUPAC hierro(3+);fosfonatofosfato
Poids moléculaire (g/mol) 745.21
Poids de la formule 745.4755