Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Fe 21-23 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15617860 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 15617860
Marque: Honeywell-Fluka F1135500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fe 21-23 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7, 7664-93-9
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Ferric sulfate hydrate
CID PubChem 167265
Nom IUPAC iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Note relative au nom Fe 21-23 %
% max. CAS 98.0000%, 2.0000%
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 21 to 23%
Notes de pourcentage du dosage of Fe
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 399.88
Perte à la dessiccation 7.0 - 20.0%
Conditionnement Flacon poly