Learn More
Sulfate de fer(III) hydraté, Puriss. pa, 21-23% Fe base, Honeywell Fluka™
Code produit 15613310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15613310 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
15623310 500 g Flacon poly 500g
15603310 1 kg Flacon poly 1kg
15633310 6 x 1 kg Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15613310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3123525KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7 , 7664-93-9
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
Synonyme Ferric sulfate hydrate
CID PubChem 167265
Nom IUPAC Trisulfate de fer (3+) hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) sulfate hydrate
Note relative au nom Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
% max. CAS 98.0000%, 2.0000%
Quantité 25 kg
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 399.88
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Sachet en papier / poly