Learn More
Sulfate de fer(III) hydraté, Puriss. pa, 21-23% Fe base, Honeywell Fluka™
Code produit 15623310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15623310 500 g Flacon poly 500g
15603310 1 kg Flacon poly 1kg
15633310 6 x 1 kg Flacon poly 6 pièces
15613310 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15623310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31235500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., 21 à 23 % de base Fe
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15244-10-7
Formule moléculaire Fe2H2O13S3
Poids moléculaire (g/mol) 417.87
Numéro MDL MFCD00011007
Clé InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
CID PubChem 167265
Nom IUPAC Trisulfate de fer (3+) hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro UN 3260
Poids de la formule 399.88g/mol (anhydrous basis)
Qualité puriss. p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21 to 23% Fe basis
Conditionnement Flacon poly
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) sulfate hydrate